Merck
ENA300790813
Enamine
[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)methyl](ethyl)amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-12-8-9-4-3-5-10-11(9)14-7-6-13-10;/h3-5,12H,2,6-8H2,1H3;1H
InChIKey
XLGAMLFOHNRJFH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67048
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)