Merck
COM448686243
Combi-Blocks, Inc.
Fmoc-Cit-OMe
Synonym(e):
methyl (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H25O5N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.46
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C22H25N3O5/c1-29-20(26)19(11-6-12-24-21(23)27)25-22(28)30-13-18-16-9-4-2-7-14(16)15-8-3-5-10-17(15)18/h2-5,7-10,18-19H,6,11-13H2,1H3,(H,25,28)(H3,23,24,27)/t19-/m0/s1
Inchi Key
CNUDAIIEDFQCCQ-IBGZPJMESA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Cit-OMe
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)