Merck
COM448619487
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-(3-Bromophenyl)propyl)morpholine
Synonym(e):
4-[3-(3-bromophenyl)propyl]morpholine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H18O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c14-13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-15-7-9-16-10-8-15/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2
Inchi Key
BRDFMYRGMMWEOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)