Merck
ATE443546977
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-FLUORO-4-OXOAZEPANE-1-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-1-azepanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H18FNO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-6-4-5-9(14)8(12)7-13/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
IDKJZSHWZNDJJV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55190
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)