Merck
AMBH996F29FF
Ambeed, Inc.
4-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
4-(2-pyridinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-9-11(4-7-13-8-5-11)10-3-1-2-6-14-10/h1-3,6,13H,4-5,7-8H2
InChIKey
VXQVGWZSCZUOKK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/767263-33-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)