Merck
AMBH996F29D5
Ambeed, Inc.
Methyl 5-phenylpentanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
methyl 5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-14-12(13)10-6-5-9-11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
InChIKey
BNNWLDUOVGYRLY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20620-59-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/20620-59-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)