Merck
AMBH97BA00C9
Ambeed, Inc.
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
6-chloro-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O2S/c7-5-4(6(8,9)10)1-3(2-12-5)15(11,13)14/h1-2H,(H2,11,13,14)
InChIKey
AZUGNASGYNDTNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228875-16-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1228875-16-8.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)