Merck
AMBH93D53984
Ambeed, Inc.
1-(6-Chloro-5-nitropyridin-3-yl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-(6-chloro-5-nitro-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O3/c1-4(11)5-2-6(10(12)13)7(8)9-3-5/h2-3H,1H3
InChIKey
UZUVOPNXKQOJKI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127356-40-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127356-40-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)