Merck
AMBH3155F919
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-iodo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Inchi Code
1S/C5H11IO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
CJXAGOKSVZAZAI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104539-21-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/104539-21-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)