Wichtige Dokumente
AMBH303C4D44
Ambeed, Inc.
Diethyl ((5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl)methyl)phosphonate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC302896-1G
$161.70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC302896-1G
$161.70
Iupac Name
diethyl ((5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl)methyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C16H19FNO3P/c1-3-20-22(19,21-4-2)12-16-9-8-14(11-18-16)13-6-5-7-15(17)10-13/h5-11H,3-4,12H2,1-2H3
InChIKey
CPOPYWOLIYKTLP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/380894-77-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)