Merck
AMBH2D702761
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H
InChIKey
QHLLEZOPZRBCOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)