Merck
AMBH2D701CF4
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-(oxazol-5-yl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-methoxy-4-(1,3-oxazol-5-yl)phenylamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-13-9-4-7(11)2-3-8(9)10-5-12-6-14-10/h2-6H,11H2,1H3
InChIKey
KYCMMXMEXWSPCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/198821-79-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/198821-79-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)