Merck
AMBH2D6F8F48
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(tert-butyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-bromo-2-tert-butylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,1-3H3
InChIKey
DSMRKVAAKZIVQL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7073-99-6.html
  • Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)