Merck
AMBH2D6F6EE9
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-amino-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6N2O3/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9(11)12/h1-4H,8H2
InChIKey
LDKGAMZVANIDGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97271-97-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97271-97-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)