Merck
AMBH2D6F31D0
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloronicotinonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2,5-dichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
InChIKey
CZKCARRNABGWOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)