Wichtige Dokumente
AMBH2D6EC2B6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]Imidazole
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,1H3
InChIKey
KMJMDIYGNFGEEO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53484-15-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)