Fortfahren mit
Z231908
Duran® Becher
capacity 2,000 mL, low form
Synonym(e):
211066301, container, flask, glass beaker, jar, vessle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 272.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
2,000 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
graduations
CHF 272.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
feature
graduations
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 211066301
availability
not available in USA and Canada
H × O.D.
185 mm × 132 mm
capacity
2,000 mL
General description
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Features and Benefits
  • Complies with ISO 3819
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Other Notes
Browse all glass beakers
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z232025Z231843Z231975
Duran® Becher capacity 2,000 mL, low form
Z231908
Duran® Becher
Duran® Becher capacity 2,000 mL, Tall form
Z232025
Duran® Becher
Duran® Becher capacity 250 mL, Tall form
Z231975
Duran® Becher
description
capacity 2,000 mL, low form
description
capacity 2,000 mL, Tall form
description
capacity 250 mL, low form
description
capacity 250 mL, Tall form
capacity
2,000 mL
capacity
2,000 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
feature
graduations
feature
graduations
feature
graduations
feature
graduations
manufacturer/tradename
Schott, DURAN®
manufacturer/tradename
Schott, DURAN®
manufacturer/tradename
DURAN®, Schott
manufacturer/tradename
Schott, DURAN®
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
H × O.D.
185 mm × 132 mm
H × O.D.
240 mm × 120 mm
H × O.D.
95 mm × 69 mm
H × O.D.
120 mm × 60 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Duran® Becher
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)