Merck
W352918
Sigma-Aldrich
1,3-Butandithiol
≥97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(SH)CH2CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.25
FEMA-Nummer:
3529
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11910
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.073
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(S)CCS
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)