Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 120.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
CHF 120.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C509300
jacket L
300 mm
General description
Synthware™ Liebig condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
| manufacturer/tradename Synthware C509300 | manufacturer/tradename Synthware C504300 | manufacturer/tradename Synthware C501120 | manufacturer/tradename Synthware C504200 |
| jacket L 300 mm | jacket L 300 mm | jacket L 120 mm | jacket L 200 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?