Fortfahren mit
SYNC1324
Synthware chromatography flow control adapter
joint: ST/NS 24/40, with PTFE stopcock
Synonym(e):
Synthware C1324, Glass chromatography adapter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
CHF 88.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C1324
suitability
suitable for chromatography
General description
0-4 mm high vacuum valve with metering tip to adjust air pressure. With standard taper joint. Order CC3525 pinch type clamps with screw-locking device for ball joints. For replacement O-rings on high vacuum plug shaft, order R010. The O-rings on the high vacuum PTFE valve are completely encapsulated with thin layer of PTFE, making it inert to chemicals.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC1301SYNA392440SYNA391420
description
joint: ST/NS 24/40, with PTFE stopcock
description
with PTFE stopcock
description
joint: ST/NS 24/40
description
joint: ST/NS 14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
-
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
manufacturer/tradename
Synthware C1324
manufacturer/tradename
Synthware C1301
manufacturer/tradename
Synthware A392440
manufacturer/tradename
Synthware A391420
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)