Merck
GF75734107
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 5m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
FK110250
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 757-341-07
Größe × Dicke
5 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)