Merck
GF67166321
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
Synonym(e):
FE220271
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
foil
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-663-21
diam.
25 mm
thickness
0.1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless steel - AISI 304
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)