Fortfahren mit
D7151
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecan
≥97%
Synonym(e):
Olive-fly ketal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 137.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-870-7
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
CHF 137.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
193 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC2(CCCCO2)OC1
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
InChI key
GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Dacus oleae
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)