Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.05
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
97%
form
powder
mp
197-202 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-3-5-10(6-4-9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
XXJWDGQXUAQEKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?