Wichtige Dokumente
633429
3,5-Dimethylpyrazol-1-carboxamidin-hydrochlorid, polymer gebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Kennzeichnungsgrad
1.0-2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
InChI
1S/C6H10N4.Cl/c1-4-3-5(2)10(9-4)6(7)8;/h3H,1-2H3,(H3,7,8);
InChIKey
VEBVDVIHRVPBQW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)