Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3573123
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −22±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
SWZCTMTWRHEBIN-QFIPXVFZSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?