Merck
458031
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol-dibenzoat
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CO2CH2)2C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
mp (Schmelzpunkt)
45-51 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2
Anwendung
Weichmacher
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)