Merck
411841
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-2-(trifluormethyl)-styrol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)