Wichtige Dokumente
400661
Natriumzirkonat
−200 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Partikelgröße
−200 mesh
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?