Merck
195286
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pentanol
99%
Synonym(e):
α-Propylphenethyl alcohol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
SMILES String
CCCC(O)Cc1ccccc1
InChIKey
FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)