Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(ND4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+8
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?