Merck
ADVH7F3810DD
AChemBlock
4,4,4-Trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C11H8F4O3/c1-18-9-3-2-6(4-7(9)12)8(16)5-10(17)11(13,14)15/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
RQGDMUVAUOVABM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p36509-4-4-4-trifluoro-1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-3-butanedione.html
Synonym
4,4,4-trifluoro-1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p36509-4-4-4-trifluoro-1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-3-butanedione.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)