Synthèse de polymères
Les polymères constituent une classe de matières composées de répétitions de petites unités chimiques. L'élément de base ou le motif de répétition du polymère est appelé "monomère". La polymérisation, ou synthèse de polymères, est une réaction chimique dans laquelle des monomères sont reliés ensemble par des liaisons covalentes pour former des structures polymériques. La longueur de la chaîne de polymère est caractérisée par le nombre de motifs répétés, ce qu'on appelle également le degré de polymérisation (DP). Le poids moléculaire du polymère est le produit de la multiplication entre le poids moléculaire du motif répété et le DP. Les propriétés de base des polymères dépendent principalement du poids moléculaire, de la structure (linéaire ou ramifiée) et du DP.
Selon les types de réactions chimiques utilisées, les polymérisations sont regroupées en deux familles : les polymérisations de condensation et d'addition. Dans le cas des polymérisations de condensation, ou par étapes, une réaction de condensation a lieu entre deux monomères bifonctionnels ou trifonctionnels différents pour produire des polymères, et de petites molécules, souvent de l'eau, sont éliminées de la réaction. Dans le cas des polymérisations d'addition, ou en chaîne, le polymère est assemblé en ajoutant des monomères aux sites actifs de la chaîne du polymère, les sites actifs étant régénérés à la fin de chaque cycle de croissance. Un initiateur est nécessaire pour produire l'espèce initiatrice comportant les centres réactifs. Le centre réactif peut être formé d'un radical libre, d'un cation, d'un anion ou d'un complexe organométallique.
Les caractéristiques des polymères dépendent en grande partie des types de monomères et de la méthode de polymérisation employés dans la synthèse. La polymérisation radicalaire vivante, également appelée polymérisation radicalaire contrôlée (PRC), fournit un meilleur contrôle du poids moléculaire du polymère, de la distribution du poids moléculaire, de la fonctionnalité et de la composition du polymère. La PRC peut être utilisée avec une vaste gamme de monomères vinyliques afin de construire des polymères de propriétés diverses pour différentes applications.
Il existe trois techniques de PRC principales :
- La polymérisation radicalaire par transfert d'atomes (ATRP, atom transfer radical polymerization)
- La polymérisation par transfert de chaîne réversible par addition-fragmentation (RAFT, reversible addition/fragmentation chain transfer)
- La polymérisation médiée par le nitroxyde (NMP, nitroxide-mediated polymerization)
L'ATRP convient bien aux applications de modification de surface qui dépendent d'un caractère hydrophile, de propriétés adhésives ou d'une fonctionnalisation de nanoparticules choisis sur mesure. Les polymères dérivés des méthodes RAFT et ATRP peuvent être modifiés après la polymérisation et sont largement utilisés dans le domaine biomédical pour les applications d'administration de médicaments et d'ingénierie tissulaire. Des copolymères à blocs (ou copolymères séquencés) destinés aux applications biomédicales sont couramment développés à partir de RAFT ou d'ATRP. Les copolymères à blocs, élaborés à partir de la méthode NMP, sont essentiels pour la dispersion de pigments, les dispositifs de mémoire et la fabrication des composites.
Articles techniques apparentés
- Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Literature values for the glass transition temperature, (Tg), and melting temperature, (Tm), are given for the more common homopolymers.
- Refractive index (RI or n) is of critical importance for photonics applications such as optical waveguides and ophthalmic devices. Based on their unique refractive index characteristics and good optical clarity, polymeric materials are also used as anti-reflective coatings for solar cells, displays and contact lenses.
- MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
- Find how atom transfer radical polymerization (ATRP) tools can be used for the synthesis of well-defined functionalized polymers.
- Afficher tout (48)
Protocoles apparentés
- An article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.
- Monodisperse, surfactant-free polymer spheres for use as colloidal crystal templates can be easily obtained in reasonably large quantities. Typical synthesis methods for poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(styrene) (PS) by emulsifier free emulsion polymerization are described below and yield spheres several hundred nanometers in diameter.
- RAFT (Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer) is a form of living radical polymerization involving conventional free radical polymerization of a substituted monomer in the presence of a suitable chain transfer (RAFT) reagent.
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
- Afficher tout (6)