Méthode d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le chlore total
Réactifs :
Réf. 102426, Chloramine T pour l'analyse
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation d'une solution étalon :
Dissoudre 4,00 g de chloramine T avec de l'eau pour l'analyse dans une fiole jaugée de 1 000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, puis compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse. La solution-mère préparée selon ce mode opératoire a une concentration en chlore total de 1 000 mg/l.
D'autres concentrations peuvent être préparées à partir de cette solution-mère par dilution.
Stabilité :
Lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais (réfrigérateur), la solution-mère et les solutions diluées sont stables une journée.
À utiliser avec les tests en kit : | Plage de mesure | |
---|---|---|
111174 | Test du chlore et du pH MColortest™ (chlore libre + total) | 0,1 - 1,5 |
111100 | Test du chlore et du pH MColortest™ (chlore libre + total) |
|
111113 | Test du chlore MColortest™, réactif Cl2-1 |
|
114801 | Test du chlore MColortest™ (chlore libre + total, liquide) | 0,1 - 2 |
114803 | Test du chlore MColortest™ (chlore libre + total, liquide) |
|
114826 | Test du chlore MColortest™ (chlore libre + total) | 0,25 - 15 |
118326 | Test du chlore MColortest™ (chlore libre + total) |
|
À utiliser avec les tests en kit : | Plage de mesure | |
116896 | Test du chlore Reflectoquant® (chlore libre + total) | 0,5 - 10,0 |
100597 | Test du chlore en tube Spectroquant® (chlore libre + total) | 0,03 - 6,00 |
100599 | Test du chlore Spectroquant® (chlore libre + total) | 0,010 - 6,00 |
100602 | Test du chlore Spectroquant® (chlore total) | 0,010 - 6,00 |
100086 | Test du chlore Spectroquant®, réactifs Cl2-1 | 0,010 - 6,00 |
119257 | Paquets de chlore en poudre Spectroquant® pour photomètres d'autres fabricants pour échantillons de 10 ml (chlore total) | 0 - 2,00 |
119258 | Paquets de chlore en poudre Spectroquant® pour photomètres d'autres fabricants pour échantillons de 25 ml (chlore total) | 0 - 10,00 |