1618717
USP
Spinosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Flavoayamenin
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
spinosin
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H32O15/c1-39-14-7-15-18(12(32)6-13(40-15)10-2-4-11(31)5-3-10)22(35)19(14)26-27(24(37)21(34)16(8-29)41-26)43-28-25(38)23(36)20(33)17(9-30)42-28/h2-7,16-17,20-21,23-31,33-38H,8-9H2,1H3/t16-,17-,20-,21-,23+,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Clé InChI
VGGSULWDCMWZPO-ODEMIOGVSA-N
Description générale
Application
- Sour Jujube Seed
- Sour Jujube Seed Dry Extract
- Sour Jujube Seed Powder
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable