Merck
59166
SUPELCOSIL LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4 mm, HPLC Column
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
30 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Si, silica phase
Pore size:
120 Å pore size
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-Si, 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L3
Quality Segment
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 4 mm
surface area
170 m2/g
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
mode of use normal phase HPLC
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
Les phases mobiles typiquement utilisées avec les colonnes de silice pour phase normale sont composées du mélange d′un solvant hydrocarboné comme l′hexane ou l′heptane avec un pourcentage relativement faible d′un solvant plus polaire. Les composés non polaires sont élués de la colonne en premier, tandis que les analytes polaires sont soumis à des interactions plus fortes avec les groupes silanols à la surface de la silice. La sélectivité polaire de la silice est très utile pour séparer les mycotoxines. La silice est fréquemment utilisée en chromatographie préparative à cause de son faible coût et de la faible perte de charge, comparativement aux colonnes de phase inverse. La silice est particulièrement appréciée des chimistes organiciens comme outil de remplissage basse pression en préparative. La silice non modifiée des colonnes SUPELCOSIL LC-Si sépare également les isomères de position.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-Si