A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6902-2000
Material:
polypropylene container
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
polypropylene container
manufacturer/tradename
Nalgene 6902-2000
L × W × H
260 mm × 159 mm × 105 mm
capacity
2.8 L
General description
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Autoclave pans