Merck
W3500
Eau
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cell culture grade water, Ultra-filtered Water
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mL endotoxin
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Ce produit contient un taux très faible d′endotoxines (moins de 1 EU/ml) et est filtré sur membrane de 0,2 micron.
Application
Pour la préparation de milieu de culture cellulaire et de solutions de lavage et de suspension des cellules.
Other Notes
Comparez facilement les spécifications des différentes eaux proposées grâce au Tableau de spécification de l′eau.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eau
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves