Merck
W1126
Nacelles de pesée en aluminium
W × L × D 4 mm × 12 mm × 4 mm
Synonyme(s) :
Boîtes de pesée, Nacelles de pesée
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
aluminum , rectangular
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
aluminum , rectangular
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W × L × D
4 mm × 12 mm × 4 mm
dish L × W
12 mm × 4 mm
weight
~25 mgeach
General description
La solution idéale pour la pesée électronique et l'analyse par combustion. Ces nacelles rectangulaires à fond plat comportent un rebord de préhension pour faciliter leur manipulation avec des pinces.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nacelles de pesée en aluminium