A propos de cet article
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
0.1 M acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NCCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C2CSSCC(N)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N13O12S2.C2H4O2/c47-17-5-4-9-29(40(65)52-22-38(51)63)54-45(70)35-10-6-18-59(35)46(71)34-24-73-72-23-28(48)39(64)55-31(20-26-11-13-27(60)14-12-26)43(68)56-32(19-25-7-2-1-3-8-25)42(67)53-30(15-16-36(49)61)41(66)57-33(21-37(50)62)44(69)58-34;1-2(3)4/h1-3,7-8,11-14,28-35,60H,4-6,9-10,15-24,47-48H2,(H2,49,61)(H2,50,62)(H2,51,63)(H,52,65)(H,53,67)(H,54,70)(H,55,64)(H,56,68)(H,57,66)(H,58,69);1H3,(H,3,4)
InChI key
NKWAIKZITYLOMT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AVP(551)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)