A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Suitable for use with Gram Stain Procedure No. HT90.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Gram Stain Procedure No. HT90.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable