Merck
T7883
Triméthoprime
≥98.5%
Synonyme(s) :
2,4-diamino-5-(3,4,5-triméthoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.32
UNSPSC Code:
51285203
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-006-2
Beilstein/REAXYS Number:
625127
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
white to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI key
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Structure chimique : pyrimidine
Application
Le triméthoprime est principalement utilisé comme agent antibactérien. Il possède une activité d'inhibition de la dihydrofolate réductase avec une sélectivité pour l'enzyme procaryote. Il est utilisé dans le traitement des infections urinaires, des prostatites aigües modérées, des cystites chroniques, des bactériuries asymptomatiques gravidiques et des infections respiratoires.
Produit principalement utilisé comme agent antibactérien. Inhibiteur de la dihydrofolate réductase présentant une sélectivité pour l'enzyme procaryote.
Biochem/physiol Actions
L'association triméthoprime/sulfaméthoxazole perturbe le métabolisme cellulaire de l'acide folique chez la bactérie en inhibant la biosynthèse des nucléotides. Le triméthoprime se fixe à la dihydrofolate réductase et inhibe la réduction de l'acide dihydrofolique (DHF) en acide tétrahydrofolique (THF). Le THF est un précurseur essentiel de la voie de synthèse de la thymidine et toute perturbation de cette voie inhibe la synthèse de l'ADN bactérien.
Packaging
5G, 25G, 100G
Other Notes
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver dans un endroit sec.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triméthoprime
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe