Merck
T6791
Base Trizma®
BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration)
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Trométamol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-064-4
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.9% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue (900°C)
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110°C
color
white
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, colorless, water: 678 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
absorption
≤0.020 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.025 at 260 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
La base Tris, aussi appelée THAM ou base Trizma®, joue un rôle essentiel dans diverses applications de recherche en tant que tampon biologique. Elle est couramment employée dans la formulation de tampons comme le TAE et le TBE, grâce à son pKa de 8,06 qui lui permet de maintenir le pH dans la plage physiologique (pH 7,0-9,0) de la plupart des organismes vivants. Il est cependant important de faire preuve de prudence lors de l'étude de protéines, car le Tris est susceptible d'interférer avec l'activité de certaines enzymes. Ce composé polyvalent est indispensable pour les laboratoires, où il permet de préparer des tampons compatibles avec les fluides biologiques, sert de solution d'étalonnage pour le pH et facilite certaines procédures telles que les dosages de la lactate déshydrogénase, l'hybridation in situ et l'extraction de protéines à partir de cellules. La base Tris est aussi utilisée dans les laboratoires de biochimie et de biologie moléculaire, où elle facilite les études sur la perméabilité des membranes cellulaires et la préparation des tampons.
Application
Le tampon Tris a été utilisé pour stabiliser le pH et ainsi faciliter la mesure de la cytotoxicité avec le test de cytotoxicité colorimétrique à la sulforhodamine B (SRB) dans la recherche sur le cancer. Il a aussi été employé dans une étude pour réguler le pH d'un milieu d'incubation afin d'évaluer la sécrétion de glucose en tant que réponse médiée par des glucocorticoïdes dans les voies métaboliques.
Features and Benefits
  • Produit pouvant être utilisé dans les études sur la perméabilité des membranes cellulaires et dans la préparation de tampons pour la recherche en biochimie et en biologie moléculaire.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 7 à pH 9 (à 25 °C), avec un pKa de 8,1 (à 25 °C).
  • Produit testé pour garantir l'absence de traces d'anions et de cations.
Other Notes
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente de 0,03 unité pour chaque 1 °C de réduction de température, et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d′un facteur dix.
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Base Trizma®
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe