Merck
T5941
Chlorhydrate de Trizma®
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-684-5
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
DNA purification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable, protein extraction: suitable
impurities
DNAse, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNAse and Protease, none detected, endotoxin and total aerobic microbial count, tested, ≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: 667 mg/mL
density
1.39 g/cm3 at 20—25 °C, 1.40 g/cm3 at 20—25 °C
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
suitability
suitable for electrophoresis, suitable for immunohistochemistry, suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Le Tris-HCl, ou chlorhydrate de Trizma®, est un tampon acide couramment utilisé pour préparer des tampons dans la plage de pH physiologique entre 7,3 et 7,5. Avec un pKa de 8,08 à 25 °C, le Tris-HCl offre une plage de pH de 7,0 à 9,0, qui correspond au pH typique des organismes vivants. Le Tris HCl est donc un constituant essentiel des solutions tampon rencontrées dans diverses applications de biologie, de culture cellulaire, de biochimie et de biologie moléculaire. Il est important de noter que ni la base Tris, ni le chlorhydrate de Tris, seuls, ne peuvent fournir un pouvoir tampon suffisant. C'est pourquoi ils sont souvent associés pour créer un tampon dans la plage de pH entre 7 et 9, afin d'assurer un contrôle efficace du pH.
Les tampons Tris sont indispensables à certaines techniques comme l'électrophorèse de protéines ou le western blotting. Dans de nombreux protocoles de western blotting, le transfert des protéines se fait avec du tampon Tris de faible force ionique. La durée du transfert dépend de l'appareil utilisé et de la taille des peptides à analyser. Les tampons à base de Tris sont aussi couramment utilisés dans les gels de SDS-PAGE, les tampons de migration et les tampons de blotting.
Les sels de Tris sont en outre énormément employés dans l'électrophorèse d'ADN sur gel d'agarose, en particulier pour la préparation de tampons du type TAE (Tris acétate/EDTA) et TBE (Tris borate/EDTA). Ces tampons ont un rôle déterminant dans diverses applications comme la biochimie, la purification des protéines ou l'électrophorèse. Le Tris HCl est un outil polyvalent essentiel au maintien du pH des systèmes biologiques et à l'obtention de performances optimales avec les techniques de biochimie, de culture cellulaire et de biologie moléculaire.
Application
Le Tris-HCl a été utilisé :
  • comme tampon de lavage et de rinçage dans une analyse immunohistochimique (1).
  • comme constituant d'un tampon réducteur pour échantillons, d'un tampon de lyse et d'un tampon d'élution, dans des travaux de recherche en biochimie impliquant de l'électrophorèse sur gel et des mesures par interférométrie de biocouche (2).
Features and Benefits
  • Produit adapté à la biologie moléculaire et à la culture cellulaire.
  • Peut entrer dans la composition de tampons, pour l'électrophorèse et la séparation de protéines.
  • Testé pour garantir l'absence d'endotoxines et pour dénombrer les germes aérobies totaux.
  • Exempt de DNases, NICKases, RNases et protéases.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 7 à pH 9 (à 25 °C), avec un pKa de 8,1 (à 25 °C).
  • Forte solubilité dans l'eau.
Packaging
T5941-1KT :
Chaque kit contient 3 échantillons de 100 g, chaque échantillon étant issu d'un lot de fabrication différent.
Other Notes
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorhydrate de Trizma®
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe