Merck
T1699
Trizma® base solution
1.5 M, liquid
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris base solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Trizma® base solution, 1.5 M
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.5 M
pH
10.7-11.1
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in the enzymatic determination of pyruvate using lactic dehydrogenase.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Contains 0.05% sodium azide as a preservative.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c