Merck
T1378
Sigma 7-9®
≥99% (titration), crystalline, Sigma 7-9®
Synonyme(s) :
Base Trizma®, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, Trométamol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Sigma 7-9®, ≥99% (titration), powder or crystals
description
aminopeptidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder or crystals
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
pH
10.5-12
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
absorption
≤0.4 at 290 at 40%
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Le produit Sigma 7-9®, aussi connu sous le nom de base Trizma ou tris(hydroxyméthyl)aminométhane, est un tampon biologique polyvalent rencontré dans diverses applications telles que la congélation de protéines, l'électrophorèse et la préparation de solutions tampons comme le TAE et le TBE. Avec un pKa de 8,06, le Tris est particulièrement intéressant pour les laboratoires travaillant dans la plage de pH physiologique typique des organismes vivants (pH 7,0-9,0). Il est aussi couramment employé en association avec d'autres agents tampons pour ajuster avec précision le pH des solutions.
Le Tris aide également à améliorer la perméabilité des membranes cellulaires. Ce composé est indispensable pour les laboratoires, où il permet de préparer des tampons compatibles avec les fluides biologiques, sert de solution d'étalonnage pour le pH et facilite certaines procédures telles que les dosages de la lactate déshydrogénase, l'hybridation in situ et l'extraction de protéines à partir de cellules.
Application
Le Sigma 7-9® a été utilisé :
  • comme tampon pour la préparation d'échantillons dans une étude impliquant un essai immuno-enzymatique (ELISA).
  • comme tampon pour la préparation d'échantillons dans des travaux de recherche faisant intervenir de l'immunohistochimie et de l'immunofluorescence.
Features and Benefits
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie et en biochimie.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 7 à pH 9 (à 25 °C), avec un pKa de 8,1 (à 25 °C).
Other Notes
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente de 0,03 unité pour chaque 1 °C de réduction de température, et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d′un facteur dix.
Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Legal Information
Sigma 7-9 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
ppe