Accéder au contenu
SYNB135115
Synthware Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 150 mm, clear borosilicate glass 3.3
Synonyme(s) :
Synthware B135115, desiccator with Top Knob
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B135115
bottle O.D.
150 mm
General description
Desiccator, Clear, Id 150mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Application
kemetch; synthware; desiccator
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.