Accéder au contenu
STRN250
Kit Spectrum pour ARN total de plante
sufficient for 250 purifications
greener alternative
Alternative plus écologique
Synonyme(s) :
Plant total RNA extraction kit, Plant total RNA isolation kit, Plant total RNA purification kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
usage
sufficient for 250 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
test parameters
: ~30 min kit run time, sample volume: 100 mg
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Le kit de purification d'ARN total de plante Spectrum utilise un procédé chimique de lyse et d'hybridation et un format tout-en-un d'hybridation/lavage/élution sur colonne pour purifier jusqu'à 100 μg d'ARN total à partir de 100 mg de tissus en une trentaine de minutes. Le rendement moyen varie de 20 à 60 μg.
Une fois les tissus broyés en poudre fine dans de l'azote liquide, les cellules sont lysées et les débris cellulaires sont séparés physiquement et chimiquement de l'ARN endogène. L'ARN est ensuite hybridé à un substrat de silice placé dans une colonne, et plusieurs étapes de lavage éliminent les contaminants résiduels.
L'ARN total élué de la colonne est généralement utilisé dans des analyses par northern blot, RT-PCR ou qRT-PCR.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. Ce produit contribue au développement d'une chimie fondamentalement plus sûre.
Application
Le kit de purification d'ARN total de plante Spectrum a été utilisé :
  • pour extraire l'ARN contenu dans du matériel végétal broyé dans de l'azote liquide
  • pour isoler l'ARN total de plantules sauvages (wt) et mutantes
  • pour extraire l'ARN total d'échantillons de feuilles
  • pour extraire l'ARN contenu dans n'importe quel tissu végétal
Features and Benefits
  • Haut rendement : jusqu'à 60 μg d'ARN pur concentré par préparation
  • Efficacité : ARN purifié en 30 minutes maximum
  • Innovation : kit spécialement conçu pour la recherche sur les tissus végétaux difficiles
Legal Information
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Binding Solution
  • Lysis Solution
  • Wash Solution 1
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration) 2
    FDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3