A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H15ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.84
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8073797
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Etoricoxib, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C(C2=C(C3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)C=C(Cl)C=N2)C=C1
InChI
1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
InChI key
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etoricoxib
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3