Merck
SML3167
Pregabalin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid; (S)-3-Isobutyl-γ-aminobutyric acid, 3-Isobutyl GABA, CI-1008, PD-144723
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H3]C[C@@H](CC(C)C)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI key
AYXYPKUFHZROOJ-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
Lipophilic GABA analog/ligand at a2d subunit of voltage-dependent Ca2+ channels.
Pregabalin is a lipophilic GABA analog/ligand at α2δ subunit of voltage-dependent Ca2+ channels. Pregabalin is an anticonvulsant, anxiolytic analgesic used to treat peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable